P6834
Monoclonal Anti-Proliferating Cell Protein Ki-67 antibody produced in mouse
clone PP-67, ascites fluid
Synonyme(s) :
Anti-Ki-67
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
PP-67, monoclonal
Contient
15 mM sodium azide
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:800 using microwave-treated human tonsil sections
microarray: suitable
Isotype
IgM
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MKI67(4288)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunocytochemistry (1 paper)
Immunocytochemistry.
Monoclonal Anti-Proliferating Cell Protein Ki-67 antibody produced in mouse has also been used for immunohistochemistry.
Actions biochimiques/physiologiques
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Tests sur cellules pour l'étude de la prolifération (BrdU, MTT, WST1), de la viabilité et de la toxicité cellulaires pour la recherche sur le cancer, la recherche en neurosciences et la recherche sur cellules souches.
Cell based assays for cell proliferation (BrdU, MTT, WST1), cell viability and cytotoxicity experiments for applications in cancer, neuroscience and stem cell research.
Cell based assays for cell proliferation (BrdU, MTT, WST1), cell viability and cytotoxicity experiments for applications in cancer, neuroscience and stem cell research.
Cell based assays for cell proliferation (BrdU, MTT, WST1), cell viability and cytotoxicity experiments for applications in cancer, neuroscience and stem cell research.