Documents
P6611
Millipore
Gel d′affinité au nickel HIS-Select®
(1:1 suspension in a 20% ethanol solution)
Synonyme(s) :
Ni-NTA resin, nickel charged agarose
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.56
Conjugué
magnetic beads
Niveau de qualité
Forme
(1:1 suspension in a 20% ethanol solution)
Caractéristiques
hydrophilic
Conditionnement
pkg of 1 mL
pkg of 100 mL
pkg of 25 mL
pkg of 5 mL
pkg of 500 mL
Concentration
1.5-2.4 mL/mL (suspension in packed gel)
Technique(s)
protein purification: suitable
Couleur
faint blue to very dark blue
Matrice
6% Beaded Agarose
Capacité
>15 mg/mL, gel binding capacity (protein)(with an approx. 30 kDa protein)
Température de transition
flash point 32 °C (closed cup)
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Le gel d'affinité au nickel HIS-Select® est un produit durable qui est capable de capturer les protéines recombinantes portant une étiquette histidine à haut débit. Les protéines recombinantes portant une étiquette histidine sont fixées en conditions natives ou dénaturantes.
Le gel d'affinité au nickel HIS-Select® est un produit pour chromatographie d'affinité sur ions métalliques immobilisés (IMAC) qui est utilisé pour la purification de protéines à étiquette His. S'il est vrai que la liaison hydrophile non chargée unique du groupement chélate de l'acide nitrilotriacétique (NTA) quadridenté breveté sur l'agarose perlé chargé en nickel garantit une forte sélectivité pour la purification des protéines à étiquette His à petite ou moyenne échelle, elle réduit également l'adhésion non spécifique des autres protéines. Le gel d'affinité au nickel HIS-Select est sélectif pour les protéines recombinantes à étiquette His tout en présentant une faible fixation non spécifique des autres protéines. La sélectivité peut être modulée par l'inclusion d'imidazole pendant la chromatographie.
Application
Le gel d'affinité au nickel HIS-Select® a été utilisé dans la purification de protéines recombinantes comme la protéine de liaison au calcium à motifs "main EF" (ou "EF-hand" en anglais) (S100A14), la protéine alpha du facteur de transcription à homéodomaine LIM 1, le récepteur sigma-1 ainsi qu'une boucle en épingle à cheveux, la protéine stable 1 (SP1) et la protéine de fusion BCR/ABL.
Caractéristiques et avantages
  • Grande sélectivité, pour une plus grande pureté
  • Liaison hydrophile non chargée inédite qui réduit l'adhésion non spécifique
  • Capacité de fixation supérieure à 15 mg/ml pour les protéines marquées à l'histidine
  • Fixation en conditions dénaturantes ou non dénaturantes
  • Purification en une seule étape
  • Interactions ioniques indésirables réduites au minimum
  • Très faible élution du nickel
  • Taille des billes : 45 à 165 μm
Liaison
Ce produit est également disponible avec la technologie EZview™ (référence E3528).
Forme physique
Suspension 1:1 dans une solution d′éthanol à 20 %
Stockage et stabilité
Le gel d'affinité au nickel HIS-Select reste stable pendant au moins un an lorsqu'il est conservé dans de bonnes conditions. Il est recommandé de nettoyer le gel d'affinité au nickel HIS-Select après chaque utilisation et d'ajouter un agent antimicrobien tel que de l'éthanol à 20 % dans le tampon de conservation.
Informations légales
HIS-Select is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
89.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
32 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Leucine zipper-like motifs of HrpZPss are not essential to induce hypersensitive response in tobacco
Anil K, et al.
Journal of Plant Physiology, 96(1), 57-62 (2014)
Lindsay S Garrenton et al.
Molecular and cellular biology, 29(2), 582-601 (2008-11-13)
Saccharomyces cerevisiae cells are capable of responding to mating pheromone only prior to their exit from the G(1) phase of the cell cycle. Ste5 scaffold protein is essential for pheromone response because it couples pheromone receptor stimulation to activation of
Purification and characterization of the guinea pig sigma-1 receptor functionally expressed in Escherichia coli
Ramachandran S, et al.
Protein Expression and Purification, 51(2), 283-292 (2007)
S100A14, a member of the EF-hand calcium-binding proteins, is overexpressed in breast cancer and acts as a modulator of HER2 signaling
Xu C, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 289(2), 827-837 (2014)
F Weerkamp et al.
Leukemia, 23(6), 1106-1117 (2009-04-24)
BCR-ABL fusion proteins show increased signaling through their ABL tyrosine kinase domain, which can be blocked by specific inhibitors, thereby providing effective treatment. This makes detection of BCR-ABL aberrations of utmost importance for diagnosis, classification and treatment of leukemia patients.
Contenu apparenté
Techniques, réactifs et protocoles permettant de purifier les protéines recombinantes par différentes méthodes telles que la chromatographie d'échange d'ions, la chromatographie d'exclusion stérique ou la chromatographie d'affinité.
Protein purification techniques, reagents, and protocols for purifying recombinant proteins using methods including, ion-exchange, size-exclusion, and protein affinity chromatography.
Protein purification techniques, reagents, and protocols for purifying recombinant proteins using methods including, ion-exchange, size-exclusion, and protein affinity chromatography.
Techniques, réactifs et protocoles permettant de purifier les protéines recombinantes par différentes méthodes telles que la chromatographie d'échange d'ions, la chromatographie d'exclusion stérique ou la chromatographie d'affinité.
Afficher tout