Principaux documents
P4560
Sigma-Aldrich
Phosphate-Citrate Buffer with Urea Hydrogen Peroxide
tablet
Synonyme(s) :
P-C Buffer with Urea Hydrogen Peroxide
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161700
Nomenclature NACRES :
NA.25
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
tablet
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Solubilité
water: 1 tablet/10 mL, clear, colorless
Température de stockage
2-8°C
Application
Phosphate-Citrate Buffer Tablets with Urea Hydrogen Peroxide may be used as a peroxidase substrate buffer for ELISA with the H2O2 included.
Reconstitution
One tablet dissolved in 10 mL of deionized water yields a 0.05 M phosphate-citrate buffer, containing 0.014% H2O2, pH 5.0 at 25 °C.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable