P3371
Penfluridol
≥97% (HPLC), powder
Synonyme(s) :
1-[4,4-Bis(4-fluorophenyl)butyl]-4-[4-chloro-3(trifluoromethyl)phenyl]-4-piperidinol, R16341
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white
Solubilité
DMSO: >20 mg/mL
H2O: insoluble
Auteur
Johnson & Johnson
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC1(CCN(CCCC(c2ccc(F)cc2)c3ccc(F)cc3)CC1)c4ccc(Cl)c(c4)C(F)(F)F
InChI
1S/C28H27ClF5NO/c29-26-12-7-21(18-25(26)28(32,33)34)27(36)13-16-35(17-14-27)15-1-2-24(19-3-8-22(30)9-4-19)20-5-10-23(31)11-6-20/h3-12,18,24,36H,1-2,13-17H2
Clé InChI
MDLAAYDRRZXJIF-UHFFFAOYSA-N
Application
- to study its antimetastatic effect on triple-negative breast cancer cells
- to study its effects on the growth of glioblastoma cell lines,
- to study its effects on the vascular endothelial growth factor (VEGF)-induced angiogenesis in human umbilical vein endothelial cells (HUVECs)
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges