Principaux documents
P2008
Sigma-Aldrich
Acide polyanétholesulfonique sodium salt
powder
Synonyme(s) :
Polyanétholesulfonate de sodium
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.77
Forme
powder
Conditions de stockage
(Tightly closed. Dry.)
Couleur
yellow
Solubilité
water: 1 g/10 mL, clear to hazy, yellow to very dark yellow-orange
Chaîne SMILES 
C/C=C/C1=CC=C(C=C1)OC.[O-]S(=O)[O-].[Na+]
InChI
1S/C10H12O.Na.H2O3S/c1-3-4-9-5-7-10(11-2)8-6-9;;1-4(2)3/h3-8H,1-2H3;;(H2,1,2,3)/q;+1;/p-2/b4-3+;;
Clé InChI
JKJBFNAERWARKW-CZEFNJPISA-L
Catégories apparentées
Description générale
Description SMILES canonique : CC=CC1=CC=C(C=C1)OC.[O-]S(=O)[O-].[Na+]
Application
Le sel sodique de l'acide polyanétholesulfonique :
  • est entré dans la composition d'un milieu BACTEC plus aérobie/F ou un milieu d'hémoculture pour abaisser la barrière à la croissance bactérienne.
  • a servi à inhiber l'activité de la voie classique (CP) et de la voie alterne (AP) du complément.
  • peut être utilisé dans la préparation de billes de gel composite bifonctionnel/polymère pour éliminer les colorants cationiques.
Actions biochimiques/physiologiques
Le sel sodique de l'acide polyanétholesulfonique est un luminophore polymère. Il est capable de reconnaître avec une grande efficacité l'ion ferrique (Fe3+). Le polyanétholesulfonate de sodium (SPS) sert d'anticoagulant dans les flacons d'hémoculture du commerce. Il peut éviter la formation d'éléments humoraux et cellulaires susceptibles d'interférer avec la croissance des bactéries. Le SPS est susceptible d'influer sur le système du complément. Il est capable de bloquer la phagocytose et les fonctions des leucocytes.
Autres remarques
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
Produit comparable
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Ying Pei et al.
Biochemical and biophysical research communications, 405(2), 186-191 (2011-01-11)
Pentagalloylglucose (PGG) is a natural polyphenolic compound with broad-spectrum anti-viral activity, however, the mechanisms underlying anti-viral activity remain undefined. In this study, we investigated the effects of PGG on anti-viral activity against Herpes simplex virus type 1 (HSV-1) associated with
Ying Pei et al.
Antiviral research, 89(1), 98-108 (2010-11-27)
To investigate the anti-herpesvirus mechanism of pentagalloylglucose (PGG), we compared the proteomic changes between herpes simplex virus type 1 (HSV-1) infected MRC-5 cells with or without PGG-treatment, and between non-infected MRC-5 cells with or without PGG-treatment by 2-DE and MS-based
Damodar Gullipalli et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 210(10), 1543-1551 (2023-03-30)
Complement factor D (FD) is a rate-limiting enzyme of the alternative pathway (AP). Recent studies have suggested that it is synthesized as an inactive precursor and that its conversion to enzymatically active FD is catalyzed by mannan-binding lectin-associated serine protease
Xiaojin Qin et al.
RSC advances, 8(54), 31231-31236 (2018-09-04)
Room-temperature phosphorescent materials have been a major focus of research and development during the past decades, due to their applications in OLEDs, photovoltaic cells, chemical sensors, and bioimaging. However, achieving polymeric phosphorescent materials without heavy-metal atoms and halogens under ambient
J Cerda et al.
British journal of experimental pathology, 67(5), 623-628 (1986-10-01)
Levels of plasma fibronectin (Fn) were 63% lower than normal 15 min after the intravenous injection of liquoid (P less than 0.01); 3 h later they were still low but rebounded to 35% above normal (P less than 0.01) by
Articles
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.