P0047
PD166793 hydrate
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(S)-2-(4′-Bromo-biphenyl-4-sulfonylamino)-3-methyl-butyric acid hydrate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O.CC(C)[C@H](NS(=O)(=O)c1ccc(cc1)-c2ccc(Br)cc2)C(O)=O
InChI
1S/C17H18BrNO4S.H2O/c1-11(2)16(17(20)21)19-24(22,23)15-9-5-13(6-10-15)12-3-7-14(18)8-4-12;/h3-11,16,19H,1-2H3,(H,20,21);1H2/t16-;/m0./s1
Clé InChI
LUKRECOTGXWIDO-NTISSMGPSA-N
Informations sur le gène
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable