OH83021335EU
Ohaus® Explorer® Analytical Balance
Model EX324, weighing capacity 320 g, resolution: 0.1 mg, AC/DC input 230 V, Schuko plug
Synonyme(s) :
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
metal weighing plate
Caractéristiques
CE compliant
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Ohaus® 83021335EU
Plage de mesure de la capacité de pesée
320 g, resolution: 0.1 mg
Diam. de la nacelle de pesée
9 cm
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages