OH30206084
Ohaus® Adventurer® Precision Balance
Model AX2201/E, weighing capacity 2200 g, resolution: 0.1 g, AC/DC input 230 V, universal plug set
Synonyme(s) :
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
metal weighing plate
Caractéristiques
CE compliant
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Ohaus® 30206084
Plage de mesure de la capacité de pesée
2200 g, resolution: 0.1 g
Bac de pesée, larg. × Long.
19.5 cm × 17.5 cm
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages