N9532
Monoclonal Anti-Nitric Oxide Synthase, Endothelial antibody produced in mouse
clone NOS-E1, ascites fluid
Synonyme(s) :
Anti-eNOS
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
NOS-E1, monoclonal
Poids mol.
antigen 135 kDa
Contient
15 mM sodium azide
Espèces réactives
rat, mouse, human, bovine
Technique(s)
microarray: suitable
western blot: 1:3,000 using whole cell extract of cultured bovine lung endothelial cells
Isotype
IgA
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NOS3(4846)
mouse ... Nos3(18127)
rat ... Nos3(24600)
Description générale
Immunogène
Application
- for enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblot
- immunohistochemistry
- immunofluorescence.
Actions biochimiques/physiologiques
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable