N6163
Anti-Nerve Growth Factor Receptor/TNFRSF16 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Anti-LNGFR, Anti-Ngfr, Anti-Tnfrsf16, Anti-p75
About This Item
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized powder
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 0.1-0.2 μg/mL
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... NGFR(4804)
Description générale
Anti-Nerve Growth Factor Receptor/TNFRSF16 recognizes human NGF R.
Immunogène
Application
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable