N5266
Neurotensin Fragment 8-13 acetate salt
≥97% (HPLC), suitable for ligand binding assays
Synonyme(s) :
L-arginyl-L-arginyl-L-prolyl-L-tyrosyl-L-isoleucyl-L-leucine
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Neurotensin Fragment 8-13 acetate salt, ≥97% (HPLC)
Niveau de qualité
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
powder
Technique(s)
ligand binding assay: suitable
Couleur
white
Application(s)
cell analysis
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCC(C)C(NC(=O)C(Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)C2CCCN2C(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(N)CCCNC(N)=N)C(=O)NC(CC(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C38H64N12O8/c1-5-22(4)30(34(55)48-28(36(57)58)19-21(2)3)49-32(53)27(20-23-12-14-24(51)15-13-23)47-33(54)29-11-8-18-50(29)35(56)26(10-7-17-45-38(42)43)46-31(52)25(39)9-6-16-44-37(40)41/h12-15,21-22,25-30,51H,5-11,16-20,39H2,1-4H3,(H,46,52)(H,47,54)(H,48,55)(H,49,53)(H,57,58)(H4,40,41,44)(H4,42,43,45)
Clé InChI
DQDBCHHEIKQPJD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Amino Acid Sequence
Actions biochimiques/physiologiques
Liaison
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable