Key Documents
N4286
Sigma-Aldrich
NU2058
>98% (HPLC)
Synonyme(s) :
O6-Cyclohexylmethylguanine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H17N5O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
>98% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 22 mg/mL
H2O: soluble
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Nc1nc(OCC2CCCCC2)c3nc[nH]c3n1
InChI
1S/C12H17N5O/c13-12-16-10-9(14-7-15-10)11(17-12)18-6-8-4-2-1-3-5-8/h7-8H,1-6H2,(H3,13,14,15,16,17)
Clé InChI
MWGXGTJJAOZBNW-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... CDK2(1017)
Actions biochimiques/physiologiques
Selective cyclin-dependent kinase-2 (CDK2) inhibitor.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Evgenia Lampropoulou et al.
Scientific reports, 8(1), 5893-5893 (2018-04-14)
Pleiotrophin (PTN) stimulates endothelial cell migration through binding to receptor protein tyrosine phosphatase beta/zeta (RPTPβ/ζ) and ανβ3 integrin. Screening for proteins that interact with RPTPβ/ζ and potentially regulate PTN signaling, through mass spectrometry analysis, identified cyclin-dependent kinase 5 (CDK5) activator