N0409
Anti-Nitrotyrosine antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Nitrotyrosine Antibody, Nitrotyrosine Antibody - Anti-Nitrotyrosine antibody produced in rabbit
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
wide range
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Technique(s)
immunohistochemistry (frozen sections): 1:1000 using methacarn-fixed, frozen sections of human Alzheimer′s Disease brain
indirect ELISA: 1:1,000 using nitrated-BSA
indirect immunofluorescence: 1:1,000 using A549 cells metabolically labeled with 3-nitrotyrosine
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using nitrated-BSA
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NOS1(4842)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- immunoblotting
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunohistochemistry
- immunofluorescence immunocytochemistry
- confocal microscopy
- immunofluorescent staining
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Notes préparatoires
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable