Principaux documents
MTCP81005S
MTC Bio Reservoir
capacity 100 mL, sterile, pack of 200 ea (40 x bags 5 ea)
Synonyme(s) :
reagent dish, reagent holder
About This Item
Code UNSPSC :
41121522
Nomenclature NACRES :
NB.12
Stérilité
sterile
Conditionnement
pack of 200 ea (40 x bags 5 ea)
Fabricant/nom de marque
MTC Bio P8100-5S
Capacité
100 mL
Description générale
Reservoir, 100ml sterile, 5/sterile bag, 200/cs
Caractéristiques et avantages
  • Graduated inner walls
  • Micro-trough U-shaped bottoms
  • Pouring spouts on all 4 corners
Informations légales
MTC is a trademark of MTC Bio