MTCP81001S
MTC™ Bio Reservoir
capacity 100 mL, sterile, pack of 100 ea (individually wrapped)
Synonyme(s) :
reagent dish, reagent holder
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
sterile
Conditionnement
pack of 100 ea (individually wrapped)
Fabricant/nom de marque
MTC™ Bio P8100-1S
Capacité
100 mL
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Graduated inner walls
- Micro-trough U-shaped bottoms
- Pouring spouts on all 4 corners