MTCP520810U
MTC™ Bio ProPette™ LE 8-Channel Adjustable Pipettor
capacity 1-10 μL
Synonyme(s) :
pipette
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
adjustable
manual
no. of channels 8
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
MTC™ Bio P5208-10U
Capacité
1-10 μL
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Adjustable with Roto-Lock
- Light weight with reduced forces
- Full volume range (1.0µL-300µL)
- Superior accuracy and reproducibility
- Outstanding user comfort