MTCP3801Q
MTC™ Bio Pure.Amp™ qPCR 8 Tube Strips
capacity 0.1 mL, clear tube, clear cap (optical), flat cap
Synonyme(s) :
PCR sample storage tubes, plastic tube, sample storage tube
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
(self standing star foot)
clear cap (optical)
clear tube
flat cap
polypropylene
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pack of 120 ea
Fabricant/nom de marque
MTC™ Bio P3801-Q
Capacité
0.1 mL
Description générale
Caractéristiques et avantages
- RNase, DNase, DNA, and PCR inhibitor free
- Evaporation rates ? 5%
- Inner packs of 10 membranes