MTCB6503W
MTC™ Bio Weigh Boat
diamond white, capacity 100 mL, L × W 100 mm × 125 mm
Synonyme(s) :
weighing dish
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
diamond white
polystyrene
Conditionnement
pack of 250 ea
Fabricant/nom de marque
MTC™ Bio B6503W
L × l
100 mm × 125 mm
Capacité
100 mL
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Antistatic and biologically inert
- Smooth surface / rounded corners
- Recessed corners; precise pouring
- White or black for visual contrast