MTCA9004WR
MTC™ Bio Autoclave Bag Wire Rack Stand
holds autoclave bags 8.5in. x 11in. (21.6 x 27.9cm)
Synonyme(s) :
biohazard bag holder, biohazard bag lab stand
About This Item
Code UNSPSC :
41122800
Nomenclature NACRES :
NB.12
Produits recommandés
Matériaux
steel
Caractéristiques
holds autoclave bags 8.5in. x 11in. (21.6 x 27.9cm)
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
MTC™ Bio A9004-WR
Description générale
Wire rack stand for 8.5 x 11" autoclave bags
Caractéristiques et avantages
- sturdy steel construction
- autoclavable
Informations légales
MTC is a trademark of MTC Bio