MBD0056
Trace Elements Ready Made Solution
100X, microbial growth medium supplement
Synonyme(s) :
micronutrient
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Stérilité
0.2 μm filtered
Forme
liquid
Durée de conservation
2 yr
Conditionnement
pkg of 50 mL
Conditions de stockage
protect from light
Concentration
100 ×
Adéquation
suitable for (Media supplement)
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- 0.2uM filtered for removal of contaminants
- Saves time in preparation of media
- Improved accuracy: composition and concentrations are analyzed and established by inductively coupled plasma (ICP)
- Ready-made liquid mixture containing all ingredients.
- Decreases exposure to chemical and toxic risks associated with the powder form of the trace elements
Composants
- EDTA : 570 mg/L
- CuSO4. 5H2O :10 mg/L
- AlK(SO4)2 · 12H2O : 20 mg/L
- H3BO3 :10 mg/L
- Na2MoO4. 2H2O : 10 mg/L
- Na2SeO3 : 1 mg/L
- Na2WO4 . 2H2O : 10 mg/L
- NiCl2 . 6H2O : 20 mg/L
- MgSO4 . 7H2O : 3000 mg/L
- MnSO4 . H2O : 500 mg/L
- NaCl : 1000 mg/L
- NH4Fe(SO4)2 · 12H2O :170 mg/L
- Co(NO3)2 . 6H2O : 100 mg/L
- CaCl2 · 2H2O :100 mg/L
- ZnSO4 . 7H2O :100 mg/L
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable