MAK484
Phenylalanine Assay Kit
sufficient for 100 fluorometric tests
Synonyme(s) :
Assay Kit for Phenylalanine Detection
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Méthode de détection
fluorometric
Maladie(s) pertinente(s)
metabolic disorders; neonatal diseases; pediatric diseases; neurological disorders
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- The linear detection range of the kit is 2-300 µM L-phenylalanine
- Compatible with high-throughput handling systems.
Adéquation
Principe
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2