M9060
Greiner 96 well plates, polypropylene
392 μL/well, flat bottom clear polypropylene wells, non-sterile
Synonyme(s) :
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
colorless polypropylene
flat bottom clear polypropylene wells
polypropylene
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
lid: no
skirt (F-bottom)
Conditionnement
case of 100
Fabricant/nom de marque
Greiner 655201
Volume maximum
392 μL
Taille
96 wells
Volume de travail
370 μL
Type de liaison
non-treated surface