M9035
IgG1, Kappa from murine myeloma
clone MOPC 31C, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Mouse IgG1-κ
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Clone
MOPC 31C, monoclonal
Essai
≥95% (gel filtration, HPLC)
Forme
buffered aqueous solution
Concentration
≥1 mg/mL
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable