Key Documents
M6935
Sigma-Aldrich
L-threo-Methylphenidate hydrochloride
solid
Synonyme(s) :
(2S,2′S)-(−)-threo-Methyl α-phenyl-α-(2-piperidyl)acetate hydrochloride, L-Ritalin hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H19NO2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
269.77
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Forme
solid
Niveau de qualité
Contrôle du médicament
USDEA Schedule II; Home Office Schedule 2; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal)
Couleur
white
Solubilité
H2O: soluble 32 mg/mL
Application(s)
forensics and toxicology
Chaîne SMILES 
Cl.COC(=O)[C@H](C1CCCCN1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H19NO2.ClH/c1-17-14(16)13(11-7-3-2-4-8-11)12-9-5-6-10-15-12;/h2-4,7-8,12-13,15H,5-6,9-10H2,1H3;1H/t12-,13-;/m0./s1
Clé InChI
JUMYIBMBTDDLNG-QNTKWALQSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Central nervous system stimulant. Less potent enantiomer.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves