M5310
Huile minérale
light oil, suitable for mouse embryo cell culture, BioXtra
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
sterile-filtered
Gamme de produits
BioXtra
Forme
light oil
Conditions de stockage
protect from light
Technique(s)
cell culture | embryo: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.467 (lit.)
Densité
0.82-0.88 g/mL at 25 °C
Format
neat
Clé InChI
AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
Description générale
Application
Mineral oil is used for the following applications:
- Used for cell viability studies in preparing the culture media or media supplements
- Used tp protect array from evaporation by adding mineral oil around the array
- Used to prepare the needle for microinjection (microinjection needle pulling, sharpening, and loading)
- Used in PCR setup
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Mouse embryo media and embryo validated reagents for transgenic mouse embryo culture