Principaux documents
M5287
Sigma-Aldrich
MES hydrate
≥99.5% (titration), pH 2.5-4.0 (0.5 M in H2O), BioXtra
Synonyme(s) :
Acide 2-morpholinoéthanesulfonique hydraté, Acide 2-(N-morpholino)éthanesulfonique hydrate, Acide 4-morpholinoéthanesulfonique
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H13NO4S · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.24 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
eCl@ss :
32129211
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Gamme de produits
BioXtra
Essai
≥99.5% (titration)
Forme
crystalline powder
Conditions de stockage
dry at room temperature
Impuretés
Insoluble matter, passes filter test
Résidus de calcination (900 °C)
≤0.05%
Couleur
white
pH
2.5-4.0 (0.5 M in H2O)
Plage de pH utile
5.5-6.7
pKa  
6.1
Solubilité
H2O: 0.5 M, clear, colorless
water: 335.3 g/L at 20 °C
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.005%
Traces de cations
Al: ≤0.0005%
As: ≤0.0001%
Ba: ≤0.0005%
Bi: ≤0.0005%
Ca: ≤0.002%
Cd: ≤0.0005%
Co: ≤0.0005%
Cr: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Li: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
Mn: ≤0.0005%
Mo: ≤0.0005%
Na: ≤0.005%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
Sr: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0005%
Absorption
≤0.020 at 280 in H2O at 0.5 M
≤0.025 at 260 in H2O at 0.5 M
Application(s)
cell analysis
life science and biopharma
sample preparation
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
O.OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S.H2O/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h1-6H2,(H,8,9,10);1H2
Clé InChI
MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le tampon MES hydraté (acide 2-(N-morpholino)éthanesulfonique monohydraté) est un tampon biologique zwittérionique couramment employé dans la recherche environnementale, en biologie et en biochimie. Son pKa de 6,1 en fait l'option de choix pour tamponner les solutions à pH physiologique. Le MES, l'un des tampons de Good mis au point dans les années 1960, répond à des critères stricts : pKa intermédiaire, solubilité maximale dans l'eau et minimale dans les autres solvants, effet de sel réduit, stabilité à différentes températures, stabilité chimique et enzymatique, faible absorption dans le spectre UV ou visible et synthèse aisée. Les propriétés du MES monohydraté telles que son faible pouvoir absorbant vis-à-vis des UV, sa réactivité minimale, sa stabilité au pH et sa solubilité dans l'eau le positionnent comme un tampon de Good.
Le tampon MES hydraté est en outre extrêmement soluble dans l'eau et ne se lie quasiment pas aux ions métalliques, ce qui en fait un choix idéal pour diverses applications :
  • Biologie cellulaire : Le tampon MES hydraté est souvent l'option privilégiée pour tamponner les milieux de culture cellulaire du fait de sa faible toxicité pour les cellules comparativement à d'autres tampons comme le Tris et le phosphate.
  • Purification et extraction des protéines : Sa stabilité sur une large gamme de pH et sa liaison extrêmement réduite aux ions métalliques font du tampon MES hydraté un outil précieux pour les protocoles de purification et d'extraction des protéines.
  • Électrophorèse sur gel : Le tampon MES hydraté est aussi couramment employé comme tampon de migration en électrophorèse dénaturante sur gel, garantissant des résultats fiables dans la séparation et l'analyse des protéines.
Application
Le MES hydraté a été utilisé :
  • dans un tampon d'extraction pour extraire l'enzyme BACE1.
  • comme constituant d'un mélange réactionnel pour mesurer l'activité de l'enzyme 5,10-méthényltétrahydrofolate synthétase (MTHFS) dans des fibroblastes.
  • dans un tampon de couplage au MES durant le couplage de protéines de fusion avec étiquette GST ou de mAb avec des billes de latex de polystyrène modifié par du carboxylate (CML).
  • pour ajuster le pH d'une solution de marquage fluorescent.
  • comme constituant d'un tampon d'électrophorèse.
Caractéristiques et avantages
  • Faible niveau de contamination par les métaux lourds, confirmé par des tests et garantissant la compatibilité du produit avec diverses applications.
  • Pouvoir tampon efficace de pH 5,5 à pH 6,7 (à 25 °C), avec un pKa de 6,1 (à 25 °C).
  • Forte solubilité dans l'eau.
  • Liaison extrêmement réduite aux ions métalliques.
  • Moins toxique pour les cellules que d'autres tampons comme le Tris ou le phosphate.
  • Stable sur une grande plage de pH.
  • Faible pouvoir d'absorption vis-à-vis des UV.
  • Réactivité minimale.
Notes préparatoires
Un tampon à base de MES peut être ajusté au pH souhaité par titrage au NaOH. Il est également possible d′obtenir le pH recherché par mélange d′une solution mère de MES et d′une solution de sel sodique de MES. La littérature propose des tables de mélange normalisées à utiliser avec des solutions mères pour préparer des tampons de pH donné. Il n′est pas recommandé d′utiliser du MES pour tamponner une solution à pH 7,4 ; dans ce cas, préférez d′autres tampons.
Stockage et stabilité
Les solutions sont stables plusieurs mois entre 2 et 8 °C. Stériliser par filtration sur des filtres de 0,2 µM. Il n′est pas recommandé d′autoclaver les tampons à base d′acide sulfonique. Si les tampons doivent être exempts de nucléases, commencer par traiter l′eau, puis ajouter le tampon après l′autoclavage. Les solutions de MES autoclavées deviennent jaunes, mais la mesure du pH ne montre aucune variation détectable. L′identité du produit de dégradation jaune est inconnue.
Autres remarques
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
Produit comparable
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Capillary electrophoresis microchips for separation and detection of organophosphate nerve agents
Wang J et al.
Analytical Chemistry, 73, 1804-1808 (2001)
Synthesis and characterization of thiolated ?-cyclodextrin as a novel mucoadhesive excipient for intra-oral drug delivery
Ijaz M et al.
Carbohydrate Polymers, 132, 187-195 (2015)
High-sensitivity detection and quantitative analysis of native protein-protein interactions and multiprotein complexes by flow cytometry.
Schrum AG, et al.
Science Signaling, 2007 (389), pl2-pl2 (2007)
5, 10-methenyltetrahydrofolate synthetase deficiency causes a neurometabolic disorder associated with microcephaly, epilepsy, and cerebral hypomyelination.
Rodan, LH et al.
Molecular Genetics and Metabolism, 125, 118-126 null
The Swedish APP mutation alters the effect of genetically reduced BACE1 expression on the APP processing.
Rabe S, et al.
Journal of Neurochemistry, 119 (1), 231-239 (2011)
Contenu apparenté
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.
Découvrez des tampons biologiques ultra purs pour l'échelle de la production. Nos solutions d'expert pour la production garantissent stabilité, la régulation du pH et la constance des approvisionnements.
Découvrez des tampons biologiques ultra purs pour l'échelle de la production. Nos solutions d'expert pour la production garantissent stabilité, la régulation du pH et la constance des approvisionnements.
Afficher tout