Principaux documents
M3884
Sigma-Aldrich
Maleimidoacetic acid N-hydroxysuccinimide ester
≥95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H8N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NC.07
Niveau de qualité
Pureté
≥95%
Pertinence de la réaction
reagent type: linker
Groupe fonctionnel
NHS ester
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C(N1CC(ON2C(CCC2=O)=O)=O)C=CC1=O
InChI
1S/C10H8N2O6/c13-6-1-2-7(14)11(6)5-10(17)18-12-8(15)3-4-9(12)16/h1-2H,3-5H2
Clé InChI
TYKASZBHFXBROF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3