M2514
4-Methylumbelliferyl heptanoate
≥95% (GC)
Synonyme(s) :
4-Methylumbelliferyl enanthate, Heptanoic acid 4-methylumbelliferyl ester
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥95% (GC)
Forme
powder
Pf
41-42 °C (lit.)
Solubilité
pyridine: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Fluorescence
λex 312 nm in methanol
λex 360 nm; λem 449 nm (Reaction product)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCCCC(=O)Oc1ccc2C(C)=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C17H20O4/c1-3-4-5-6-7-16(18)20-13-8-9-14-12(2)10-17(19)21-15(14)11-13/h8-11H,3-7H2,1-2H3
Clé InChI
FFNBFZWIBOIPIV-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable