M2311
Greiner 96 well plates, polystyrene
round bottom clear wells, sterile
Synonyme(s) :
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
clear polystyrene
round bottom clear wells
Stérilité
sterile
Caractéristiques
lid: no
Conditionnement
case of 100 ea (internal packs of 2)
Fabricant/nom de marque
Greiner 650161
Volume maximum
323 μL
Taille
96 wells
Volume de travail
280 μL
Couleur
clear plate