K3250
Kynuramine dihydrobromide
monoamine oxidase substrate, fluorogenic, ≥97% (TLC), crystalline
Synonyme(s) :
3-(2-Aminophenyl)-3-oxopropanamine
About This Item
Produits recommandés
product name
Kynuramine dihydrobromide, crystalline
Pureté
≥97% (TLC)
Niveau de qualité
Forme
crystalline
Solubilité
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Br.NCCC(=O)c1ccccc1N
InChI
1S/C9H12N2O.BrH/c10-6-5-9(12)7-3-1-2-4-8(7)11;/h1-4H,5-6,10-11H2;1H
Clé InChI
YUPVVZSYBUIDQR-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Substrats
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable