JN0003
Ridogrel
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
5-[(E)-[3-pyridyl-[3-(trifluoromethyl)phenyl]methylene]amino]oxypentanoic acid, R 68070, R068070
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
O=C(O)CCCCO/N=C(C1=CC=CN=C1)\C2=CC=CC(C(F)(F)F)=C2
InChI
1S/C18H17F3N2O3/c19-18(20,21)15-7-3-5-13(11-15)17(14-6-4-9-22-12-14)23-26-10-2-1-8-16(24)25/h3-7,9,11-12H,1-2,8,10H2,(H,24,25)/b23-17-
Clé InChI
GLLPUTYLZIKEGF-QJOMJCCJSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable