I9660
Anti-Integrin α2b (CD41) antibody, Mouse monoclonal
clone PM6/248, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-CD41, Anti-CD41B, Anti-GP2B, Anti-GTA, Anti-ITGA2B integrin, alpha 2b
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
PM6/248, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
baboon, human
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: 1-2 μg/mL using human platelets
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ITGA2B(3674)
Description générale
Immunogène
Application
Immunofluorescence (1 paper)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable