I5505
Indoxyl phosphate disodium salt
≥94% (HPLC), crystalline
Synonyme(s) :
3-Indoxyl phosphate disodium salt, Disodium 3-indoxyl phosphate
About This Item
Produits recommandés
product name
Indoxyl phosphate disodium salt, crystalline
Pureté
≥94% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
crystalline
Solubilité
water: 5 mg/mL, clear to slightly hazy
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)Oc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C8H8NO4P.2Na/c10-14(11,12)13-8-5-9-7-4-2-1-3-6(7)8;;/h1-5,9H,(H2,10,11,12);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
WCSKWBKPKXJWEG-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Substrats
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable