Merck
Toutes les photos(6)
Principaux documents
I5125
Sigma-Aldrich
myo-inositol
≥99% (GC), powder, precursor of membrane phospho-inositides and phospholipid
Synonyme(s) :
1,2,3,4,5,6-hexahydroxycyclohexane, i-inositol, méso-inositol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H12O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.16
Beilstein:
1907329
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352207
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Nom du produit
myo-inositol, ≥99%
Densité de vapeur
6.2 (vs air)
Essai
≥99%
Pf
222-227 °C (lit.)
Solubilité
H2O: 50 mg/mL
Chaîne SMILES 
O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-12H/t1-,2-,3-,4+,5-,6-
Clé InChI
CDAISMWEOUEBRE-GPIVLXJGSA-N
Description générale
Le myo-inositol (MI) est une molécule ressemblant à un sucre que l'on trouve essentiellement dans les cellules gliales du cerveau humain. C'est un stéréo-isomère d'un polyol en C6, qui fait partie de la famille de l'inositol. Il sert de précurseur à l'inositol triphosphate et comme second messager intracellulaire. Le myo-inositol régule plusieurs hormones comme la thyréostimuline (TSH), l'hormone folliculostimulante (FSH) et l'insuline. Le myo-inositol et le d-chiro-inositol, un autre stéréo-isomère de l'inositol, contribuent à équilibrer diverses dérégulations métaboliques associées à la résistance à l'insuline dans différentes voies.
Application
Le myo-Inositol a été utilisé :
  • comme étalon pour l'analyse de monosaccharides par chromatographie gaz-liquide.
  • comme constituant d'un milieu Seahorse sans R pour la culture de macrophages péritonéaux (PMΦ) afin d'étudier le métabolisme glycolytique cellulaire.
  • comme supplément dans du milieu SOFaaci pour prolonger la croissance in vitro d'embryons.
  • comme constituant d'un milieu essentiel minimum α (MEMα) complet pour cultiver une lignée cellulaire de lymphocytes tueurs naturels (NK).
Actions biochimiques/physiologiques
Le myo-inositol (MI) sert d'osmolyte et est un important précurseur des phospho-inositides et des phospholipides membranaires. Il aide à former la membrane des cellules et la structure en feuillets de la myéline. Une hausse de la concentration en myo-inositol (MI) est observée dans différents troubles cérébraux comme la maladie d'Alzheimer, la gliomatose cérébrale et les tumeurs cérébrales.
Constituant des phospholipides membranaires, ancres glycosylphosphatidylinositol qui accrochent des glycoprotéines à la surface des cellules, et seconds messagers inositol-phosphate.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Hiroki Okada et al.
STAR protocols, 2(3), 100733-100733 (2021-08-31)
Microscopy-based analysis of protein accumulation at a given subcellular location in real time provides invaluable insights into the function of a protein in a specific process. Here, we describe a detailed protocol for determining protein accumulation kinetics at the division
For Yue Tso et al.
PloS one, 16(3), e0247640-e0247640 (2021-03-05)
Neutralizing-antibody (nAb) is the major focus of most ongoing COVID-19 vaccine trials. However, nAb response against SARS-CoV-2, when present, decays rapidly. Given the myriad roles of antibodies in immune responses, it is possible that antibodies could also mediate protection against
Mark A Gillespie et al.
STAR protocols, 1(3), 100216-100216 (2020-12-31)
Quantitative changes in transcription factor (TF) abundance regulate dynamic cellular processes, including cell fate decisions. Protein copy number provides information about the relative stoichiometry of TFs that can be used to determine how quantitative changes in TF abundance influence gene
Satu Hänninen et al.
Bio-protocol, 7(9), e2268-e2268 (2017-05-05)
Glycerophospholipids consist of a glycerophosphate backbone to which are esterified two acyl chains and a polar head group. The head group (e.g., choline, ethanolamine, serine or inositol) defines the glycerophospholipid class, while the acyl chains together with the head group
Pascal M Groenen et al.
American journal of obstetrics and gynecology, 189(6), 1713-1719 (2004-01-08)
The purpose of this study was to investigate the maternal and children's myo-inositol, glucose, and zinc status in association with spina bifida risk. Sixty-three mothers and 70 children with spina bifida and 102 control mothers and 85 control children were
Articles
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research