I4758
Iminodiacetic acid Agarose
saline suspension
Synonyme(s) :
IDA Resin
About This Item
Produits recommandés
Forme
saline suspension
Niveau de qualité
Technique(s)
affinity chromatography: suitable
Matrice
cross-linked 4% beaded agarose
Activation de la matrice
epoxy
Fixation de matrice
amino
Espaceur de matrice
12 atoms
Capacité
≥15 μmol/mL binding capacity (CuSO4)
Température de stockage
2-8°C
Application
Forme physique
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable