I1659
Anti-IFI-16 antibody, Mouse monoclonal
~1 mg/mL, clone IFI-230, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-Interferon-inducible 16
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
IFI-230, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 85-95 kDa (cluster of three isotypes A, B, and C)
Espèces réactives
human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using whole extract of the Jurkat cell line
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... IFI16(3428)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable