HT90T
Gram Stain Kit for Tissue
About This Item
Produits recommandés
Forme
solution
Durée de conservation
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
Technique(s)
microbe id | staining: suitable
Application(s)
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Application
Composants de kit seuls
- Crystal Violet Solution (HT90-1) 8 fl oz
- Gram's Iodine Solution (HT90-2) 8 fl oz
- Safranin O Solution (HT90-4) 8 fl oz
- Tartrazine Solution (HT30-2-8) 250 mL
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Un aperçu de la science et de la pratique de la bactériologie en diagnostic clinique. Apprenez-en davantage sur l'application des colorants standards et spéciaux pour l'analyse au microscope.
Un aperçu de la science et de la pratique de la bactériologie en diagnostic clinique. Apprenez-en davantage sur l'application des colorants standards et spéciaux pour l'analyse au microscope.
Un aperçu de la science et de la pratique de la bactériologie en diagnostic clinique. Apprenez-en davantage sur l'application des colorants standards et spéciaux pour l'analyse au microscope.
An overview of the science and practice of bacteriology in clinical diagnostics. Learn more about the application of standard and special stains for microscopic analysis.