Principaux documents
HT107
Sigma-Aldrich
Weigert′s Iron Hematoxylin Solution, Part A
Part A
Synonyme(s) :
Weigert’s iron hematoxylin solution
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116121
Nomenclature NACRES :
NA.47
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
200
500
Forme
solution
Durée de conservation
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
Concentration
1% in ethanol
Application(s)
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Application
To be used in conjunction with HT109. Recommended in lengthy or acidic stain procedures. Resists decolorization better than aluminum based hematoxylin formulations.
Autres remarques
1% hematoxylin in ethanol
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
55.4 °F
Point d'éclair (°C)
13 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Qing Yao et al.
Developmental cell, 49(5), 748-763 (2019-05-21)
Oxygen (O2) is both an indispensable metabolic substrate and a regulatory signal that controls the activity of Hypoxia-Inducible Factor 1α (Hif1a), a mediator of the cellular adaptation to low O2 tension (hypoxia). Hypoxic cells require Hif1a to survive. Additionally, Hif1a