HS4422
Microcentrifuge Tube
capacity 0.5 mL, pack of 1000 ea
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
conical bottom
flat cap
natural polypropylene tube
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
cap pushfit attached cap
Conditionnement
pack of 1000 ea
Fabricant/nom de marque
Heathrow Scientific HS4422
Diam. du bouchon
10.1 mm
Capacité
0.5 mL
Diam. du tube
10.1 mm
Adéquation
suitable for (Microcentrifugation, PCR)
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Microtube Volume- 0.5 mL
- 100% polypropylene
- Attached flat cap for easy one-handed use
- Frosted writing area and a syringe pierceable cap
- Autoclavable
- Disposable