Principaux documents
HS29025A
Microtube Rack
natural
About This Item
Code UNSPSC :
41122800
Nomenclature NACRES :
NB.12
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
natural
polypropylene
Caractéristiques
to hold 80 tube(s)
Conditionnement
pack of 5 ea
Fabricant/nom de marque
Heathrow Scientific HS29025A
L × l × H
225 mm × 67 mm × 28 mm
Description générale
The 80-Well Microtube Rack is a popular fraction-collector-plate style rack.
Caractéristiques et avantages
  • Easily fill and transfer 80 tubes in compact arrangement (5x16 array)
  • Frosted labeling area on bottom of rack
  • Embossed Index Numbers for quick sample ID and retrieval
  • Made of polypropylene
  • Autoclavable