HPA013796
Anti-P2RY12 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonyme(s) :
P2RY12 Antibody - Anti-P2RY12 antibody produced in rabbit, P2Ry12 Antibody, Anti-ADP-glucose receptor, Anti-ADPG-R, Anti-P2T(AC), Anti-P2Y purinoceptor 12, Anti-P2Y(AC), Anti-P2Y(ADP), Anti-P2Y(cyc), Anti-P2Y12, Anti-P2Y12 platelet ADP receptor, Anti-SP1999
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Gamme de produits
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
human
Validation améliorée
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:20-1:50
Séquence immunogène
LTNRQPRDKNVKKCSFLKSEFGLVWHEIV
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... P2RY12(64805)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Liaison
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1