Key Documents
H9659
Sigma-Aldrich
Hepatitis C virus NS4 antigen−Fluorescein
~1 mg/mL, ≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Produit recombinant
expressed in E. coli
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (SDS-PAGE)
Poids mol.
19 kDa (plus 114 kDa β-Gal tag)
Concentration
~1 mg/mL
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
hepatitis C virus ... HCVgp1(951475)
Actions biochimiques/physiologiques
Positive control for HCV antibodies.
Autres remarques
HCV NS4a+b [1658-1863]-Galactosidase-tagged, fluorescein conjugate.
Forme physique
Solution in 8 M urea, 20 mM Tris-HCl, pH 8.0, and 10 mM β-mercaptoethanol
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable