H6524
N-Hexanoyl-D-sphingosine
≥98% (TLC), synthetic
Synonyme(s) :
C6 ceramide, Caproyl ceramide, N-Caproyl-D-sphingosine
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Essai
≥98% (TLC)
Type de lipide
sphingolipids
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC[C@]([H])(NC(CCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C24H47NO3/c1-3-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-19-23(27)22(21-26)25-24(28)20-17-6-4-2/h18-19,22-23,26-27H,3-17,20-21H2,1-2H3,(H,25,28)/b19-18+/t22-,23+/m0/s1
Clé InChI
NPRJSFWNFTXXQC-QFWQFVLDSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable