H6412
Monoclonal Anti-Histone Deacetylase 8 (HDAC8) antibody produced in mouse
2.0-2.5 mg/mL, clone HDAC8-48, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
HDAC8-48, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~43 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
2.0-2.5 mg/mL
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 4 μg/mL using nuclear extracts of HeLa cells
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HDAC8(55869)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunofluorescence staining
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité