Principaux documents
GE27-9559-01
Tube illustra PuReTaq RTG PCR, 0,2 ml
Cytiva 27955901, solid
About This Item
Code UNSPSC :
55101520
Nomenclature NACRES :
NA.55
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Cytiva 27955901
Conditions de stockage
(Ambient temperature in pouch with desiccant)
Couleur
white
Catégories apparentées
Description générale
Les billes de PCR PuReTaq Ready-To-Go sont des réactions prémélangées et déjà conditionnées pour une seule dose, optimisées pour les amplifications standard par PCR. L′utilisation de l′ADN polymérase PuReTaq et d′autres réactifs de haute pureté garantissent des amplifications fiables et efficaces, tant pour le PCR en point final qu′en temps réel basé sur la fluorescence. Elle permet également de réduire au minimum possible la contamination par les acides nucléiques procaryotes et eucaryotes.
Les billes pour PCR puReTaq Ready-To-Go sont préformulées pour obtenir des réactions plus reproductibles, avec moins d′étapes de pipetage et moins d′erreurs potentielles ou de contamination. Les seuls autres réactifs nécessaires sont l′eau, les amorces et la matrice d′ADN. Les billes sont fournies préconditionnées en tubes pour PCR de 0,2 ml ou de 0,5 ml. Les tubes de 0,2 ml sont également fournis au format de microplaque à 96 puits (8 × 12), qui permet de détacher facilement des barrettes de 8 tubes. Ainsi, il est possible d′utiliser la plaque entière à 96 tubes, des barrettes de huit tubes ou des tubes individuels de 0,2 ml.
Caractéristiques et avantages
Mélange de réactifs de PCR lyophylisés, préformulés et déjà conditionnés, sous forme de billes, pour des amplifications fiables et efficaces par PRC standard.
Gain de temps : il suffit d′ajouter la solution d′ADN de matrice et les amorces, puis de démarrer le cycle.
  • Des résultats plus reproductibles : réduit le risque d′erreurs de pipetage ou de contamination.
  • L′ADN polymérase PuReTaq de haute qualité combinée à d′autres réactifs de haute pureté : pour une amplification efficace et une réduction maximale de l′ADN contaminant.
  • Stable à température ambiante à long terme : ne demande aucun espace dans le congélateur ; consomme moins d′énergie pour l′expédition et le stockage.
  • Validé pour les réactions de PCR en temps réel.
  • Pour des amplifications fiables et efficaces dans les applications de PRC standard.
Stockage et stabilité
Remarque : ce produit peut être expédié jusqu'à 90 jours avant sa date de péremption. Pour de plus amples informations sur la date de péremption d'un lot, veuillez contacter le service technique.
Remarque sur l'analyse
Pour consulter le certificat d′analyse de ce produit, rendez-vous sur le site www.cytiva.com.
Informations légales
illustra is a trademark of Cytiva
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Articles
This page shows PCR and RT-PCR amplification troubleshooting.
Protocoles
This page shows DNA amplification using illustra PuReTaq ready-to-go PCR beads from Cytiva.
This page shows DNA amplification using illustra PuReTaq ready-to-go PCR beads from Cytiva.
This page shows DNA amplification using illustra PuReTaq ready-to-go PCR beads from Cytiva.
This page shows DNA amplification using illustra PuReTaq ready-to-go PCR beads from Cytiva.