GBL705108
Grace Bio-Labs ONCYTE® SuperNOVA™ nitrocellulose film slides
8-15 mm x 6 mm NC pads per slide, plain glass
Synonyme(s) :
nitrocellulose slides, protein microarrays
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
nitrocellulose (on glass)
Conditionnement
pkg of 20 ea
Fabricant/nom de marque
Grace Bio-Labs 705108
Taille externe
25 mm × 75 mm
Type de liaison
high binding surface