The gasket adheres well to a coverslip and is easy to remove, sterilize and reuse.
GBL103250
Grace Bio-Labs reusable CultureWell™ gaskets
wells, 50, diam. × depth 3 mm × 1 mm, well capacity (3-10 μL)
Synonyme(s) :
reusable slide gasket, reusable slide well
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
clear silicone
Stérilité
(non-sterile)
non-sterile
Caractéristiques
wells 50
Conditionnement
pack of 10 ea
Fabricant/nom de marque
Grace Bio-Labs 103250
Diam. × profondeur
3 mm × 1 mm
L externe × l
61 mm × 24 mm
Surface des puits
0.07 cm2
Capacité des puits
(3-10 μL)
Puits
50
Description générale
Application
Fluorescent imaging
Immunohistochemistry
Cell Culture