G8420
ββ-Glucuronidase from Escherichia coli
≥20,000 units/mg protein, recombinant, expressed in E. coli overproducing strain, lyophilized powder
Synonyme(s) :
ββ-D-Glucuronide glucuronosohydrolase
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in E. coli overproducing strain
Niveau de qualité
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
≥20,000 units/mg protein
Poids mol.
290 kDa
Composition
, ~25%
Température de stockage
−20°C
Application
En savoir plus
sur les données d′applications récentes générées par la R&D Sigma pour optimiser l′hydrolyse de différentes classes de médicaments à l′aide d′enzymes provenant de diverses sources et sur l′utilisation d′une enzyme purifiée par chromatographie pour réduire l′effet de l′activité estérase entraînant la conversion de 6-MAM en morphine
Qualité
Définition de l'unité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
β-glucuronidase (GUS) enzymes are utilized to hydrolyze glucuronide (gluc) drug metabolites to the parent drug, facilitating analysis by LC-MS/MS.
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.
Protocoles
Objective: To standardize a procedure for the enzymatic assay of β-Glucuronidase.