G7781
Anti-Glutathione-S-Transferase (GST) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-Glutathione-S-Transferase, Anti GST Antibody - Anti-Glutathione-S-Transferase (GST) antibody produced in rabbit, Anti Gst Antibody, Anti-Gst Antibody, Gst Antibody, Anti-GST
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Technique(s)
dot blot: suitable
indirect ELISA: 1:10,000
western blot: 1:2,000 using lysates of induced Escherichia coli expressing GST
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable