G6918
Glucose Standard Solution
1 mg/mL
Synonyme(s) :
Glucose Reference Standard Solution
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
maize
Niveau de qualité
Description
Contains 0.1% (w/v) benzoic acid
Forme
liquid
Concentration
1 mg/mL
Application(s)
clinical testing
detection
Format
single component solution
Température de stockage
2-8°C
Application
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable